Learn More
Miele Professional™ Socle fermé UG 30-60/60-85
Code produit. 15447724 Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
socle ; dimensions (P x l) : 60 x 60 mm
Code produit. 15447724
Marque: Miele Professional™ 12650010_OLD
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Socle fermé UG 30-60/60-85 pour soulever la machine, 60 cm de profondeur, 60 cm de largeur
  • Socle en acier inox UG 30-60/60-85
  • Pour une utilisation sur les laveurs de laboratoire en verre PG 8583 et PG 8593 Miele
  • Boulons sur la machine
  • Hauteur de 300 mm, largeur de 600 mm, profondeur 600 mm