Learn More
IKA™ Axes d’agitation accessoires pour agitateurs verticaux et SteadyStir™
Code produit. 10767381 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Modèle:
R 1300
R 1302
R 1311
R 1342
R 1345
R 1352
R 1375
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10767381
Marque: IKA™ 0000513500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Générez un flux axial dans le récipient avec ces axes d’agitation. Les axes d’agitation IKA™ pour agitateurs verticaux SteadyStir™ et IKA™ sont conçus pour des vitesses moyennes à élevées.
  • Turbulence élevée, forces de cisaillement élevées
  • Réduction des particules
  • Utilisé à des vitesses moyennes à élevées
† Revêtement en PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) 3,1 in
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,3 in
Diamètre (métrique) 80 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
Longueur (impériale) 13,8 in
Longueur (métrique) 350 mm
Modèle R 1300
Vitesse 2000 tr/min max.
Type Agitateur dissolveur
Matériau AISI 316L