Learn More
IKA™ Axes d’agitation accessoires pour agitateurs verticaux et SteadyStir™
Code produit. p-167142 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Modèle:
R 1300
R 1302
R 1311
R 1342
R 1345
R 1352
R 1375
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10568881
Marque: IKA™ 0000757700
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Générez un flux axial dans le récipient avec ces axes d’agitation. Les axes d’agitation IKA™ pour agitateurs verticaux SteadyStir™ et IKA™ sont conçus pour des vitesses moyennes à élevées.
À utiliser à des vitesses faibles à moyennes.
† Revêtement en PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) 2,8 in
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,3 in
Diamètre (métrique) 70 mm
Diamètre (métrique) de l’arbre 8 mm
Longueur (impériale) 21,7 in
Longueur (métrique) 550 mm
Modèle R 1375
Vitesse 800 tr/min max.
Type Agitateur à pâle
Matériau AISI 316L