Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ 300 C18
Code produit. 11321923 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11321923
Marque: Thermo Scientific™ 069697
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces colonnes C18 à pore large pour obtenir des séparations protéiques à haute résolution.
Obtenez une cartographie des peptides et une séparation des protéines de haute résolution grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18. Les particules de silice ultra-pures de 3 μm réduisent les limites de la diffusion des analytes dans la phase stationnaire, ce qui se traduit par des séparations rapides à haute résolution. Par rapport aux remplissages des colonnes de 5 μm, les particules plus petites permettent d’obtenir des débits plus élevés et des gradients plus faibles, sur des colonnes plus courtes, pour réaliser des séparations plus rapides.
Séparation haute résolution des protéines et des peptides
  • Chimie de greffage C18 haute performance sur le substrat de silice aux pores de 300 Å
  • Applications testées pour leur compatibilité avec la cartographie de peptides
  • Reproductibles pour des résultats fiables
  • Bleeding extrêmement faible, entièrement compatible avec la MS
  • Stables pour un pH compris entre 2,5 et 7,5
À propos des colonnes HPLC de la gamme Acclaim
  • Sélectivité complémentaire, efficacité de colonne élevée et ultra haute résolution
  • Large spectre de phases stationnaires, y compris les phases C8 et C18 traditionnelles, les phases polaires intégrées et d’autres phases spécifiques, notamment à pores larges
  • Performances testées afin de garantir fiabilité et qualité élevées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Débit 1 ml/min
À utiliser avec LC-MS
Longueur (métrique) 10 mm
Pression max. 6 000 psi (414 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2,5 à 7,5
Porosité 300 Å
Quantité Lot de 2
Surface spécifique 100 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Silice ultra-pure
Taux de carbone 8 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Cartouche de protection
Technique Bio-LC
Concept écologique Responsibly packaged