Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Explosives E2
Code produit. 11371933 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
2,2 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11371933
Marque: Thermo Scientific™ 070081
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour la résolution de base des 14 explosifs énumérés dans la méthode EPA 531.2.
Obtenez une résolution de base des 14 explosifs répertoriés dans la méthode SW-846 8330 de l’EPA grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Explosives E2, nitroaromatiques et nitramines par HPLC. Leurs chimies de colonnes uniques offrent une résolution supérieure avec des sélectivités complémentaires. Utilisez la colonne E1 (disponible séparément) en remplacement direct des colonnes ODS pour l’analyse principale. Utilisez ensuite la colonne E2 comme colonne principale ou de confirmation. Modifiez facilement les conditions de séparation de la colonne E2 pour permettre une gamme d’applications plus large, y compris l’analyse des explosifs au-delà de la méthode EPA 8330 des États-Unis.
Performances supérieures pour les analyses d’explosifs
  • Performances reproductibles
  • Conditions d’élution isocratique simples
  • Sélectivités uniques pour la séparation d’autres molécules nitroaromatiques
  • Colonnes robustes avec une bonne reproductibilité de lot à lot
À propos de la gamme de colonnes HPLC de spécialité Acclaim
  • Développées, fabriquées et testées pour répondre aux besoins des applications spécifiques
  • Les colonnes offrent une résolution supérieure avec une grande facilité d’utilisation
  • Testées pour garantir des séparations uniformes
  • Sélectivité idéale pour la séparation d’analytes cibles spécifiques
  • Excellentes formes de pic
  • Performances testées afin de garantir fiabilité et qualité élevées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 3 mm
Débit 0,4 à 0,6 ml/min
À utiliser avec LC-MS
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 11600 psi (800 bars)
Impuretés métalliques < 10,0 ppm métaux totaux, < 3,0 ppm métal individuel
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 3 μm
Répartition granulométrique < 1,3
pH 2,5 à 7,5
Porosité 120 Å
Volume des pores 0,9 à 1 ml/g
Quantité Chaque
Surface spécifique 300 m²/g
Température 50°C
Phase stationnaire Exclusif
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Type de colonne De spécialité/spécifique à une application
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Type Colonne analytique
Concept écologique Responsibly packaged