Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Mixed Mode HILIC-1
Code produit. 11361963 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11361963
Marque: Thermo Scientific™ 071912
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bénéficiez de tous les avantages de la chromatographie liquide d’interaction hydrophile (HILIC) ou en phase inverse dans une colonne unique avec la colonne Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode HILIC-1.
Bénéficiez de tous les avantages de la chromatographie liquide à interaction hydrophile (HILIC) ou en phase inverse (RP) dans une colonne unique avec la colonne Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode HILIC-1. La phase stationnaire en mode mixte, à base de silice et à haute efficacité consiste en une chaîne alkyle hydrophobe avec un groupe diol au niveau de l’extrémité. La fraction hydrophobe fournit une rétention en phase inverse et le groupe diol à l’extrémité facilite les interactions hydrophiles. Cette combinaison unique offre une sélectivité réglable avec une résolution et une symétrie de pics inégalées pour de nombreuses molécules polaires et apolaires.
Séparent les molécules polaires et apolaires avec une sélectivité complémentaire à celle des colonnes RP
  • Fonctionnent en modes RP et HILIC
  • Retiennent les molécules hautement polaires
  • Couvre une plus large gamme d’applications que les colonnes à base de diol classiques, notamment les surfactants non ioniques éthoxylés, les métabolites de médicaments, les lipides et les polyéthylèneglycols (PEG)
  • Stables pour un pH compris entre 2,5 et 7,5
  • Disponibles en granulométries de 3 et 5 μm et diamètre moyen de pore de 120 Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 3 mm
À utiliser avec HILIC
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2,5 à 7,5
Porosité 120 Å
Quantité Chaque
Surface spécifique 300 m²/g
Température 50°C
Type d’USP S/O
Phase stationnaire Chaîne alkyle hydrophobe avec un groupe diol
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” Exclusif
Phase Phase inverse et HILIC
Concept écologique Responsibly packaged
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado