Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ WAX-1 mode mixte
Code produit. 11321733 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
10 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11321733
Marque: Thermo Scientific™ 069686
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lorsque vous nécessitez un contrôle de sélectivité puissant pour la séparation de molécules anioniques, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1.
Lorsque vous nécessitez un contrôle de sélectivité puissant pour la séparation de molécules anioniques, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1. La phase stationnaire à base de silice dispose d’une chaîne alkyle hydrophobe avec une extrémité ionisable qui fournit à la fois des propriétés hydrophobes en phase inverse et des propriétés d’échange d’anions faibles. Cette chimie unique est à l’origine d’un mécanisme de séparation multimode pour la séparation simultanée des molécules acides, basiques et neutres. La sélectivité est entièrement réglable grâce à des modifications de la force ionique, du pH ou de la teneur en solvants organiques.
Sélectivité idéale pour la séparation des molécules anioniques
  • Mécanisme de rétention multi-mode : phase inverse, échange anionique faible et modes HILIC
  • Différenciation des molécules ayant des hydrophobicités similaires, telles que les acides organiques hydrophiles
  • Sélectivité orthogonale aux colonnes pour phase inverse
  • Colonne très efficace et excellente asymétrie des pics
  • Stables pour un pH compris entre 2,5 et 7,5
  • Disponibles en granulométries de 3 et 5 μm et diamètre moyen de pore de 120 Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Cartouche de protection, 2/boîte
Diamètre (métrique) 2,1 mm
À utiliser avec HPLC avec détection UV
Longueur (métrique) 10 mm
Pression max. 6000 psi (415 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2,5 à 7,5
Porosité 120 Å
Quantité Lot de 2
Surface spécifique 300 m²/g
Température 50°C
Type d’USP L78
Phase stationnaire Chaîne alkyle hydrophobe avec terminaison ionisable
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Silice
Type de colonne Mode mixte
“End-capped” Exclusif
Phase Phase inverse, échange d’ions, HILIC
Concept écologique Responsibly packaged