Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique Acclaim™ SEC-1000
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Séparez les polymères hydrosolubles et les oligomères grâce à la gamme de colonnes de chromatographie d’exclusion stérique haute performance Acclaim à base de résine.
Séparez les polymères hydrosolubles et les oligomères grâce aux colonnes HPLC d’exclusion stérique Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-1000. Ces colonnes de chromatographie d’exclusion permettent de couvrir la plage de poids moléculaire suivante :7 μm, 1000 Å. L’association d’une résine exclusive mono-dispersée multi-pores hydrophile et de particules de petite taille offre une résolution élevée et une bonne linéarité de la courbe d’étalonnage, sans point d’inflexion, ce qui permet de bénéficier d’analyses fiables et précises de toute une variété de polymères hydrosolubles.
Analyse haute performance de polymères solubles dans l’eau
- Analyse haute résolution à consommation de solvants réduite, disponible en 4,6 x 300 mm
- Le greffage de surface permet d’obtenir un bleeding faible et optimise la compatibilité avec les détecteurs d’aérosols chargés UV, IR, MS, ELSD et Thermo Scientific Dionex™ Corona™
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 7,8 mm |
| Débit | 1 ml/min |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Pression max. | 600 psi (40 bars) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 7 μm |
| pH | 2 à 12 |
| Porosité | 1000 Å |
| Quantité | Chaque |
| Afficher plus |