Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC de chromatographie d’exclusion stérique Acclaim™ SEC-1000
Code produit. p-6193871 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
33 mm
150 mm
300 mm
Diamètre (métrique):
4,6 mm
7,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15118754
Marque: Thermo Scientific™ 079721
Séparez les polymères hydrosolubles et les oligomères grâce à la gamme de colonnes de chromatographie d’exclusion stérique haute performance Acclaim à base de résine.
Séparez les polymères hydrosolubles et les oligomères grâce aux colonnes HPLC d’exclusion stérique Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-1000. Ces colonnes de chromatographie d’exclusion permettent de couvrir la plage de poids moléculaire suivante :7 μm, 1000 Å. L’association d’une résine exclusive mono-dispersée multi-pores hydrophile et de particules de petite taille offre une résolution élevée et une bonne linéarité de la courbe d’étalonnage, sans point d’inflexion, ce qui permet de bénéficier d’analyses fiables et précises de toute une variété de polymères hydrosolubles.
La colonne LC Acclaim SEC-1000 est étalonnée de 1 000 à 1 000 000 daltons et permet de caractériser les polymères de poids moléculaire élevé.
Analyse haute performance de polymères solubles dans l’eau
  • Analyse haute résolution à consommation de solvants réduite, disponible en 4,6 x 300 mm
  • Le greffage de surface permet d’obtenir un bleeding faible et optimise la compatibilité avec les détecteurs d’aérosols chargés UV, IR, MS, ELSD et Thermo Scientific Dionex™ Corona™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 7,8 mm
Débit 1 ml/min
Longueur (métrique) 300 mm
Pression max. 600 psi (40 bars)
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 7 μm
pH 2 à 12
Porosité 1000 Å
Quantité Chaque
Température 60°C
Phase stationnaire Exclusif
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Polymère sphérique, entièrement poreux
Type de colonne Exclusion stérique
“End-capped” Oui
Phase Exclusion stérique
Type Colonne analytique
Technique Bio-LC
Concept écologique Responsibly packaged