Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Surfactant
Code produit. p-4523317 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11311823
Marque: Thermo Scientific™ 063201
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour une séparation exceptionnelle des surfactants anioniques, non ioniques et cationiques avec les détecteurs ELSD et RI.
Obtenez une excellente séparation pour toutes les classes de surfactants avec les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant. Ces colonnes à base de silice, très efficaces, fournissent une résolution et un débit excellents pour les séparations HPLC avec une détection évaporative à diffusion de lumière (ELSD), par UV-Vis ou par indice de réfraction (RI). Cette nouvelle chimie de surface crée une polarité unique qui améliore significativement la résolution des oligomères de surfactants éthoxylés par rapport aux colonnes C18 classiques.
Lorsque vous souhaitez utiliser un détecteur d’aérosols chargés (CAD) ou un spectromètre de masse (MS) pour votre analyse de surfactants, sélectionnez la colonne LC Acclaim Surfactant Plus. Cette colonne haute résolution, très efficace, à haut débit, affiche la même sélectivité que la colonne Acclaim Surfactant mais avec un bleeding exceptionnellement faible pour des performances optimales avec des détecteurs dotés d’une plus grande sensibilité.
Performance inégalée pour la séparation d’une large gamme de surfactants
  • Sélectivité idéale pour la séparation de surfactants anioniques, non ioniques, cationiques et amphotères
  • Résistantes au démouillage en présence de conditions de phases mobiles fortement aqueuses
  • Retient les composés hautement hydrophiles, tels que les hydrotropes
  • Excellentes formes de pic, en particulier pour les surfactants cationiques
  • Séparations robustes dans un large éventail de conditions
  • Disponibles en granulométries de 3,0 et 5,0 μm, diamètres de 2,1, 3,0 et 4,6 mm et longueurs de 150 et 250 mm
À propos de la gamme de colonnes HPLC de spécialité Acclaim
Les colonnes de spécialité Acclaim ont été développées, fabriquées et testées pour répondre aux besoins de séparation d’applications spécifiques. Ces colonnes reposent sur une chimie novatrice et unique pour une résolution supérieure et une utilisation aisée.
  • Testées pour garantir des séparations uniformes
  • Sélectivité idéale pour la séparation d’analytes cibles spécifiques
  • Excellentes formes de pic
  • Performances testées pour garantir des séparations chromatographiques spécifiques de grande qualité et très fiables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Débit 0,8 à 2,0 ml/min
À utiliser avec ELSD, SCD, détecteur UV-Visible
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5 500 psi (380 bars)
Impuretés métalliques < 10,0 ppm métaux totaux, < 3,0 ppm métal individuel
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 5 μm
Répartition granulométrique < 1,3
pH 2,5 à 7,5
Porosité 120 Å
Volume des pores 0,9 à 1 ml/g
Quantité Chaque
Surface spécifique 300 m²/g
Température 60°C
Phase stationnaire Exclusif
Gamme de produits Acclaim
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 12 %
Type de colonne De spécialité/spécifique à une application
“End-capped” Oui
Phase Séparation ionique
Type Colonne analytique
Concept écologique Responsibly packaged