Learn More
Brand™ Contrôleur de pipette accu-jet™ pro
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu foncé
Bleu royal
Magenta
Vert
Type de bouchon:
Europe (continent)
S/O - chargeur non inclus
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Sélection et mode de distribution à une seule main
- Conception ergonomique parfaitement équilibrée, avec un poids de seulement 190 g pour un pipetage sans fatigue même en cas d’utilisation prolongée.
- Limiteur de vitesse du moteur réglable – un réglage plus lent de la vitesse permet un contrôle encore plus sensible des taux de remplissage et de distribution pour les pipettes de plus faible volume.
- Une LED clignotante indique 2 heures à l’avance quand la batterie doit être rechargée. Environ huit heures de pipetage continu (avec une pipette de 10 ml) sans rechargement.
- La sortie directe des vapeurs liquides apporte une protection contre la corrosion pour prolonger la durée de vie de l’instrument.
- Un filtre à membrane hydrophobe de 0,2 μm et une soupape anti-retour intégrée assurent une protection contre la pénétration des liquides. S’adapte parfaitement aux pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 200 ml
Spécification
Spécification
| Type de batterie | Batterie à hydrure métallique de nickel |
| Couleur | Vert |
| Porosité | 0.2 μm |
| Type | Contrôleur de pipette |
| Type de filtre | Membrane hydrophobe |
| Comprend | Batterie hybride nickel-métal, 2 couvercles de compartiment à piles, support mural, adaptateur secteur (100 à 240 V ; 50/60 Hz) et 2 filtres à membrane de rechange de 0,2 μm, stériles. 26304 sans rechargeur |
| Type de bouchon | Europe (continent) |
| Quantité | 1 unité |
| Poids (métrique) | 190 g |
| Tension | 100/240 V |
| Afficher plus |