Learn More
BRAND™ Accessoires pour contrôleur de pipette accu-jet™ pro
Code produit. p-4463377 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Type:
Adaptateur en silicone
Batterie NiMH
Support mural
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10607931
Marque: BRAND™ 26508
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Allez encore plus loin dans le contrôle de pipettes. Les accessoires pour contrôleur de pipette BrandTech™ accu-jet™ pro disponibles comprennent des filtres à membrane de rechange stériles et non stériles, un adaptateur en silicone avec clapet anti-retour en PTFE, une pile NiMH, un chargeur 240 V à 60 Hz et un support mural.
Les accessoires pour contrôleur de pipettes BrandTech™ accu-jet™ S disponibles pour la commande comprennent :
  • Filtres à membrane de rechange de 0,2 μm stériles
  • Non stérile Filtres à membrane de rechange de 0,2 μm
  • Adaptateur en silicone avec soupape anti-retour en PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec accu-jet S
Type Adaptateur en silicone
À utiliser avec (équipement) Contrôleur de pipette accu-jet™ S
Quantité Chaque