Learn More
BRAND™ Pipette Controllers accu-jet™ S without Charger
Tous les produits Brand Produits
Description
Le contrôleur de pipettes accu-jet™ S apporte polyvalence et endurance à votre équipe. Il rend le travail de laboratoire simple, facile et efficace, que vous travailliez sur des cultures cellulaires, dans le contrôle de la qualité ou dans un laboratoire pharmaceutique.
Le pipetage précis de grands et petits volumes est facile grâce au contrôle d’une seule main de la vitesse de pipetage pour une aspiration rapide et puissante, un réglage précis du ménisque ou une distribution précise de petits volumes. Grâce à la précision du contrôle, vous obtenez toujours le volume requis de manière ponctuelle lorsque vous travaillez avec des pipettes graduées ou à poire. Si vous avez besoin d’une puissance ou d’une précision supplémentaire, la vitesse du moteur est contrôlée d’une seule main. Choisissez entre la distribution par gravité (pour les pipettes étalonnées “pour délivre un volume donné”) ou la distribution par soufflage motorisé (pour les pipettes étalonnées “pour son volume contenu”).
Des fonctions pratiques permettent de travailler efficacement avec un minimum d’interruptions. Vous pouvez généralement travailler pendant 8 heures de pipetage continu sans recharge* [*aspiration et distribution continues avec une pipette de 10 ml], et le système accu-jet™ S peut être utilisé pendant la recharge. Même pendant de courtes pauses, l’accu-jet™ S permet de gagner du temps. Grâce à la position de repos intégrée, vous pouvez poser l’instrument sur le dos sur la paillasse avec une pipette insérée. L’instrument reste prêt à l’emploi et accessible pour que vous puissiez poursuivre votre travail à votre convenance.
L’accu-jet™ S est conçu pour une utilisation efficace des ressources. Il est conçu pour vous faciliter les tâches d’entretien de routine telles que le remplacement du filtre à membrane, le changement d’adaptateur ou le remplacement de la batterie. Cette caractéristique et sa conception robuste en font l’outil idéal pour un service fiable et de longue durée. Le système de vanne empêche l’accumulation de vapeur à l’intérieur de l’instrument, évitant ainsi la corrosion. Le filtre à membrane et le clapet anti-retour empêchent le liquide de pénétrer accidentellement dans l’instrument. L’emballage et la production utilisent des solutions durables. L’emballage contient plus de 90 % de matériaux recyclés et la fabrication est assurée par des sources renouvelables.
Découvrez la polyvalence et l’endurance de l’accu-jet™ S et en quoi il rend votre travail en laboratoire simple, facile et efficace.
Détails techniques :
- Pour les pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 200 ml
- Poignée ergonomique et conception optimisée
- Remplit une pipette de 25 ml à la vitesse maximale du moteur en seulement 3 secondes
- Batterie avec technologie de charge intelligente et indicateur de charge à deux couleurs
- Quatre couleurs attractives
- Partiellement autoclavable à 121°C (2 bar), selon la norme DIN EN 285
Spécification
Spécification
| Type de batterie | 2 NiMH / AAA |
| Description | Anthracite |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Anthracite |
| Matériau | Polycarbonate, PBT |
| Volume (métrique) | 3 214,80 ccm |
| Température (métrique) en fonctionnement | 10°C à 40°C |
| Garantie | 12 mois |
| Longueur (métrique) | 23,9 cm |
| Largeur (métrique) | 23 cm |
| Afficher plus |