Learn More
Fisherbrand™ ACCU500 Système de purification d’eau par UV
Code produit. 15499699 Tous les produits Fisherbrand Produits
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15499699
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Produit de l’eau ultra-pure et d’osmose inverse directement à partir de l’eau du robinet sans filtres de pré-traitement supplémentaires.
  • L’eau ultra-pure est d’une qualité conforme ou supérieure aux normes d’eau de type I ASTM, CLSI, CAP et ISO.
  • Certifiée Système CE et RoHS
  • Distributeur à distance à capteur de résistivité de haute précision intégré avec constante de cellule de 0,01 cm-1 pour mesurer la qualité de l’eau ultra-pure juste avant le point de distribution
  • L’oxydation photochimique UV empêche la contamination bactérienne et oxyde les matières organiques pour produire de l’eau pure à faible teneur en COT
  • Garanti deux ans
Spécification
Certifications/Conformité Type I ASTM, CLSI, CAP, ISO
Conductivité < 20 µS/cm
Concentration en endotoxines < 0,001 UE/ml, avec une cartouche d’ultrafiltration terminale
Source d’eau d’alimentation Robinet, TDS < 1000 ppm (2000 μS/cm)
Débit 1,5 l/min (eau ultra-pure type I)
Type d’eau de production Types 1 et 3
Distributeur à distance En option
Résistivité 18,2 Mohm.cm
Carbone organique total < 10 ppb (< 5 ppb avec lampe à UV à double longueur d’onde)
Particules > 0,2 µm/ml <1/ ml avec filtre final de 0,2 μm ou cartouche d’ultrafiltration terminale
Débit RO 10, 15, 20, 30 l/h
Dimensions (L x l x H) 30 x 51 x 48 cm