Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ RP-MS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Optimisées pour la détection par MS, les colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS offrent une excellente combinaison de vitesse et de qualité de séparation.
Basées sur la technologie Core Enhanced, les colonnes Accucore— fournissent des séparations rapides et de haute résolution sans les pertes de charge élevées générées par les particules de moins de 2 μm.
- Séparations rapides, de résolution et de sensibilité excellentes.
- L’UHPLC n’est pas nécessaire car les pertes de charge sont moindres
- Optimisées pour la détection par MS
- Excellentes formes de pic
- Excellente combinaison de vitesse et d’efficacité
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonnes sur mesure sont disponibles. Veuillez contacter votre service clientèle local pour obtenir de plus amples informations.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| À utiliser avec | HPLC |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 14500 psi (1000 bars) |
| Forme des particules | Noyau solide sphérique |
| Granulométrie | 2,6 μm |
| pH | 2 à 9 |
| Porosité | 80 Å |
| Surface spécifique | 130 m²/g |
| Afficher plus |