Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ C30
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez des séparations rapides et à haute résolution des composés hydrophobes à longue chaîne grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ C30. Les particules à noyau solide de 2,6 μm, d’une grande robustesse, permettent d’obtenir des séparations rapides haute résolution, avec de faibles pertes de charge. La phase stationnaire C30 offre une sélectivité de forme unique pour les isomères structurellement liés et est compatible avec les phases mobiles hautement aqueuses. La technologie de greffage robuste et les procédures de remplissage automatisé garantissent à ces colonnes une excellente reproductibilité et une longue durée de vie.
- Sélectivité de forme élevée pour les isomères hydrophobes à longue chaîne, structurellement liés
- La phase greffée ne subira pas de repliement de phase dans les phases mobiles très aqueuses.
- Les particules de 2,6 µm reposant sur la Core Enhanced Technology permettent un fonctionnement à des débits élevés, sans générer de pertes de charge excessives.
- Les particules de 2,6 µm à noyau solide et la distribution des tailles de particules étroite réduisent l’élargissement de bande et améliorent l’efficacité des séparations.
- La couverture de surface élevée en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic.
- Les particules de 2,6 µm à noyau solide permettent d’obtenir une perte de charge moindre par rapport aux particules UHPLC de moins de 2 µm
- Compatibles avec les instruments HPLC et les plateformes UHPLC classiques
- Technologie de greffage avancée
- Procédure de remplissage automatisé
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 14500 psi (1000 bars) |
| Granulométrie | 2,6 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 150 Å |
| Surface spécifique | 90 m²/g |
| Température | 70°C |
| Type d’USP | L62 |
| Afficher plus |