Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ PFP
Utilisez ces colonnes de particules à noyau solide pour analyser des mélanges difficiles à résoudre, y compris les DOA et les produits pharmaceutiques.
507.44€ - 970.75€
Spécification
Pression max. | 1 000 bars |
---|---|
Granulométrie | 2,6 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 80 Å |
Surface spécifique | 130 m²/g |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11377491
|
Thermo Scientific™
17426-032130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 30 mm | |||||
11307501
|
Thermo Scientific™
17426-052130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
718.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11317501
|
Thermo Scientific™
17426-053030 |
2,6 μm | 3 mm | 50 mm |
718.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11327501
|
Thermo Scientific™
17426-054630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 50 mm | |||||
11337501
|
Thermo Scientific™
17426-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
842.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11347501
|
Thermo Scientific™
17426-103030 |
2,6 μm | 3 mm | 100 mm |
842.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11357501
|
Thermo Scientific™
17426-104630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 100 mm |
842.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11367501
|
Thermo Scientific™
17426-152130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 150 mm |
970.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11377501
|
Thermo Scientific™
17426-153030 |
2,6 μm | 3 mm | 150 mm |
970.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11387501
|
Thermo Scientific™
17426-154630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 150 mm |
970.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11687711
|
Thermo Scientific™
17426-014005 |
2,6 μm | 4 mm | 10 mm |
507.44€
4 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11677711
|
Thermo Scientific™
17426-013005 |
2,6 μm | 3 mm | 10 mm |
507.44€
4 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11667711
|
Thermo Scientific™
17426-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
516.26€
4 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Améliorez les séparations LC de composés halogénés et d’analytes polaires non halogénés grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ PFP. Les particules à noyau solide de 2,6 μm, d’une grande robustesse, permettent d’obtenir des séparations rapides haute résolution, avec de faibles pertes de charge. Les groupes fluorés de la phase stationnaire PFP assurent une meilleure rétention et une sélectivité accrue pour les isomères de position des composés halogénés et pour les composés contenant des groupes fonctionnels polaires. La technologie de greffage robuste et les procédures de remplissage automatisé garantissent à ces colonnes une excellente reproductibilité et une longue durée de vie.
Sélectivité alternative- La phase de PFP (pentafluorophényl) fournit une sélectivité unique pour les espèces halogénées et pour les composés polaires non halogénés.
- Les particules de 2,6 µm reposant sur la Core Enhanced Technology permettent un fonctionnement à des débits élevés, sans générer de pertes de charge excessives.
- Les particules de 2,6 µm à noyau solide et la distribution des tailles de particules étroite réduisent l’élargissement de bande et améliorent l’efficacité des séparations.
- La couverture de surface élevée en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic.
- Les particules de 2,6 µm à noyau solide permettent d’obtenir une perte de charge moindre par rapport aux particules UHPLC de moins de 2 µm
- Compatibles avec les instruments HPLC et les plateformes UHPLC classiques
- Technologie de greffage avancée
- Procédure de remplissage automatisé
Spécification
1 000 bars | |
2 à 8 | |
130 m²/g | |
L43 | |
Accucore | |
5 % | |
Oui |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
PFP | |
Silice, sphérique, ultrapure à noyau solide | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.