Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ Polar Premium
Code produit. 13469738 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 13469738
Marque: Thermo Scientific™ 28026102130
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette colonne à noyau solide spécialement conçue pour une haute résolution rapide avec une stabilité de pH élevée pour la séparation des espèces basiques, neutres et acides.
Obtenez des séparations rapides et à haute résolution des analytes polaires et apolaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ Polar Premium. Les particules à noyau solide, de 2,6 μm, d’une grande robustesse, permettent d’obtenir des séparations rapides haute efficacité, avec de faibles pertes de charge. La phase stationnaire C18 intégrée à l’amide robuste offre une sélectivité unique, complémentaire aux colonnes C18 classiques. Cette phase reste stable sur une gamme de pH allant de 1,5 à 10 et elle est entièrement compatible avec les phases mobiles hautement aqueuses. La technologie de greffage robuste et les procédures de remplissage automatisé garantissent à ces colonnes une excellente reproductibilité et une longue durée de vie.
Sélectivité alternative
  • Le matériau de phase inverse intégré polaire offre une sélectivité complémentaire aux colonnes C18 standard.
Stable sur une large gamme de pH
  • La phase greffée spécialement conçue reste stable sur une gamme de pH allant de 1,5 à 10,5.
Compatible avec les phases mobiles très aqueuses
  • La phase C18 intégrée à l’amide robuste ne subira pas de repliement de phase dans les phases mobiles 100 % aqueuses.
Séparations rapides
  • Les particules de 2,6 µm reposant sur la Core Enhanced Technology permettent un fonctionnement à des débits élevés, sans générer de pertes de charge excessives.
Excellentes formes de pic pour une sensibilité et une résolution améliorées
  • Les particules de 2,6 µm à noyau solide et la distribution des tailles de particules étroite réduisent l’élargissement de bande et améliorent l’efficacité des séparations.
  • La couverture de surface élevée en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic.
Pertes de charge faibles
  • Les particules de 2,6 µm à noyau solide permettent d’obtenir une perte de charge moindre par rapport aux particules UHPLC de moins de 2 µm
  • Compatibles avec les instruments HPLC et les plateformes UHPLC classiques
Excellentes reproductibilité et robustesse
  • Technologie de greffage avancée
  • Procédure de remplissage automatisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 14500 psi (1000 bars)
Forme des particules Noyau solide sphérique
Granulométrie 2,6 μm
pH 1,5 à 10,5
Porosité 150 Å
Surface spécifique 90 m²/g
Température 70°C
Type d’USP L60
Phase stationnaire Polaire intégrée
Gamme de produits Accucore
Matériau de remplissage Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure
Taux de carbone 9 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse