Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ PREP XL C8
Code produit. 16328626 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
8 mm
20 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16328626
Marque: Thermo Scientific™ 74204018823A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez la purification d’analytes modérément hydrophobes sur cette colonne à noyau solide.
Améliorez les méthodes HPLC classiques pour répondre à vos besoins de mise à l’échelle de la purification avec les colonnes HPLC préparatives Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8. Les particules à noyau solide, robustes, de 4 μm garantissent une très haute efficacité dans les limites de pression HPLC standard. La phase greffée C8 à densité de greffage élevée fournit une rétention optimale des analytes ayant une hydrophobicité modérée. Ces colonnes présentent plusieurs et une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit fixe uniforme.
Rétention hydrophobe moindre
  • Recommandées pour les analytes moyennement hydrophobes ou lorsqu’une phase moins hydrophobe assure une rétention optimale.
  • Sélectivité C8 (USP L7).
Haute efficacité de séparation pour une meilleure résolution et une sensibilité optimisée
  • Les particules de 4 µm reposant sur la technologie Core Enhanced et la répartition des particules réduisent l’élargissement de bande et améliorent l’efficacité de la séparation pour les méthodes HPLC classiques.
  • Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
  • Conçues pour des applications standard, conditionnées d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
  • Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
  • Matériel à bride standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
  • Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
  • Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
  • Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de D.I.
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client
  • Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
  • Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
  • Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Pré-colonne
Diamètre (métrique) 10 mm
À utiliser avec La pré-colonne nécessite l’utilisation d’un support de protection préparative, 885-010
Longueur (métrique) 8 mm
Pression max. 4300 psi (295 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 9
Porosité 80 Å
Surface spécifique 90 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L7
Phase stationnaire C8
Matériau de remplissage Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure
Taux de carbone 4 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse