Includes
pH-mètre de paillasse AB150 accumet, support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V
Instrument compact à prix abordable, au fonctionnement intuitif et simple et aux mesures de grande précision. Les pH-mètres de paillasse Fisherbrand accumet AB150 possèdent un grand écran rétroéclairé qui offre une excellente visibilité dans les environnements de laboratoire. Le pH-mètre accumet AB150 est l’un des appareils de mesure préférés du secteur lorsque fiabilité et reproductibilité des mesures sont importantes.
- Affichage graphique rétroéclairé avec date et heure, indicateur de stabilité et alarmes
- Un à six points d’étalonnage de pH avec résolution de 0.001 pH
- Reconnaissance automatique du tampon de pH avec quatre jeux de tampon ou l’option tampon personnalisé
- Affichage de la pente de pH et de l’écart
- Étalonnage mV relatif un point
- Étalonnage de la sonde de température ATC un point
- Compensation de température automatique ou manuelle, affichée en °C ou °F
- Protection par mot de passe de l’étalonnage et des modes de configuration
- Stockage de 500 jeux de données
- Interfaces RS232 et USB
- Interface multilingue anglais, allemand, chinois, français, italien et espagnol
- Sonde d’agitation en option (BSP 13 - 620) à cinq vitesse
Modèles d’étalonnage avec traçabilité NIST(-CERT)
- Pour répondre aux recommandations d’assurance qualité ISO, FDA, USDA et EPA
- Précision à cinq points de test sur toute la gamme de pH
- Précision à cinq points de test sur toute la plage de mV correspondante
- Test réalisé par un laboratoire agréé, avec certificat de traçabilité NIST
Caractéristiques
- Gamme de pH : -2.000 à 20.000 pH
- Résolution de pH : 0.1, 0.01, 0.001 pH
- Précision de pH : ±0.002 pH
- Plage de mV : ±2000.0 mV
- Résolution de mV : 0.1 mV
- Précision de mV : ±0.2 mV ou ±0.05 %, la valeur la plus élevée prévalant
- Ajustement de l’écart de mV : Jusqu’à ±150 mV
- Plage de températures : 0° à 100°C (32° à 212.0°F)
- Résolution de la température : 0.1°C (0.1°F)
- Précision de la température : ±0.3°C (±0.5°F)
- Points d’étalonnage : 1 à 6 points avec reconnaissance automatique du tampon
- Étalonnage de la température ATC : Écart par incréments de 0.1°C ; Plage d’écart : ±5°C (±9°F)
- Test automatique : Oui
- Entrées : BNC, mini-jack ATC, terre
- Alimentation électrique requise : 100 à 240 VCA, 50 / 60Hz
Applications
Enseignement, recherche, AQ / CQ, eau potable, eaux usées, alimentation, boissons, industrie
Inclut :
13-636-AB150A : pH-mètre accumet AB150, support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation électrique universelle 100 / 240 V.
13-636-AB150 : pH-mètre accumet AB150, électrode pH/ATC compatible TRIS à jonction double rechargeable avec corps en époxy (13-620-631), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation électrique universelle 100 / 240 V.
13-636-AB150B : pH-mètre accumet AB150, électrode pH compatible TRIS à jonction double rechargeable avec corps en verre (13-620-183A), sonde de température ATC (13-620-19), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation électrique universelle 100 / 240 V.
AB150ACERT : pH-mètre accumet AB150, support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation électrique universelle 100 / 240 V, certificat NIST.
AB150CERT : pH-mètre accumet AB150, électrode pH/ATC compatible TRIS à jonction double rechargeable avec corps en époxy (13-620-631), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation électrique universelle 100 / 240 V, certificat NIST.
AB150BCERT : pH-mètre accumet AB150, électrode pH compatible TRIS à jonction double rechargeable avec corps en verre (13-620-183A), sonde de température ATC (13-620-19), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation électrique universelle 100 / 240 V, certificat NIST.
Certifications
Sélectionner les modèles disposant du certificat de traçabilité fourni par le NIST
Garantie
3 ans pour l’instrument de mesure
Spécification
Spécification
| Comprend | Instrument de mesure, bras d’électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 100/240 V |
| Précision (température) | ±0,3°C |
| Précision (mV) | ±0,2 |
| Précision (pH) | ±0,002 |
| Détails de la gestion des données | Manuel, réglable (peut être sélectionné toutes les 3 à 3 600 s), imprimante ou format CSV |
| Sorties | RS-232 (fiche phono), port USB mini-B, agitateur |
| Gamme (pH) | -2 à 20 |
| Résolution (pH) | 0,001, 0,01, 0,1 |
| Points d’étalonnage (pH) | Jusqu’à 6 préréglées ou 5 personnalisées |
| Gamme (mV) | ± 2000 |
| Afficher plus |