Learn More
Fisherbrand™ Instruments de mesure de paillasse de pH/conductivité accumet™ AB200
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Includes
pH-mètre de paillasse AB200 accumet, support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V
Propose un appareil de mesure compact à prix abordable, au fonctionnement intuitif, pour des mesures très précises. L’instrument de mesure de conductivité/pH Fisherbrand accumet AB200 associe les avantages d’un pH-mètre et d’un conductimètre dans un seul système de mesure facile à utiliser et fiable. Le grand écran rétroéclairé offre une excellente visibilité dans les environnements de laboratoire.
- Affichage graphique rétroéclairé avec date et heure, indicateur de stabilité et alarmes
- Instrument de mesure de pH et conductivité à double canal
- Étalonnage du pH en un à six points avec résolution de pH de 0.001
- Reconnaissance automatique des tampons avec quatre ensembles de tampons de pH ou option de tampon personnalisé
- Affichage de la pente de pH et du décalage
- Modes conductivité, TDS (matières dissoutes totales), salinité et résistivité
- Compensation thermique automatique ou manuelle, affichée en °C ou °F
- Protection par mot de passe des modes d’étalonnage et de configuration
- Stockage de 500 ensembles de données
- Interfaces RS232 et USB
- Interface multilingue disponible en anglais, allemand, chinois, français, italien et espagnol
- Sonde d’agitation en option (13-620-BSP) avec cinq réglages de vitesse
Modèle d’étalonnage avec traçabilité NIST (-CERT)
- Pour mieux répondre aux directives d’assurance qualité ISO, FDA, USDA et EPA
- Comprennent une précision de compteur de cinq points de test dans la gamme de pH
- Comprennent une précision de compteur de cinq points de test dans la gamme mV correspondante
- Tests réalisés par un laboratoire agréé, avec certificat Traceable NIST
Spécifications
- Gamme de pH : pH -2.000 à 20.000
- Résolution de pH : pH 0.1, 0.01, 0.001
- Précision du pH : pH ±0.002
- Gamme mV : ±°2000.0°mV
- Résolution mV : 0.1 mV
- Précision mV : ±0.2 mV ou ±0.05 %, la valeur la plus élevée prévalant
- Ajustement du décalage mV : Jusqu’à ±150 mV
- Gamme de conductivité : 0.00 μS à 500.0 mS
- Résolution de la conductivité : 0.01, 0.1μS ; 0.001, 0.01, 0.1 mS
- Précision de conductivité : ± 1 % de la pleine échelle
- Gamme TDS : 0.00 ppm à 500 ppt (facteur TDS de 1.00)
- Résolution TDS : 0.01, 0.1 ppm ; 0.001, 0.01, 0.1 ppt
- Précision TDS : ± 1 % de la pleine échelle
- Gamme de salinité : 0 à 80.0 ppt
- Résolution de la salinité : 0.01, 0.1 ppm ; 0.001, 0.01, 0.1 ppt
- Précision de la salinité : ± 1 % de la pleine échelle
- Gamme de résistivité : 2.000 ohms à 20.0 MOhm
- Résolution de résistivité : 0.01, 0.1 ohms ; 0.001, 0.1 kOhm ; 0.01 MOhm
- Précision de résistivité : ± 1 % de la pleine échelle
- Plage de températures : 0°C à 100°C (32°F à 212.0°F)
- Résolution de la température : 0.1°C (0.1°F)
- Précision de la température : ± 0.3°C (± 0.5°F)
- Points d’étalonnage : 1 à 6 points avec reconnaissance automatique du tampon (ABR)
- Étalonnage de la température ATC : Décalage en incréments de 0.1°C ; Plage de décalage : ± 5°C (± 9°F)
- Test automatique : Oui
- Entrées : BNC, mini-jack ATC, DIN 8 broches, terre
- Puissance requise : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz/li>
Applications
Usage académique, recherche, AQ / CQ, eau potable, eaux usées, denrées alimentaires, boissons, applications industrielles
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC classe A
Garantie
3 ans pour l’instrument de mesure
Spécification
Spécification
| Sorties | RS232 (fiche phono), port USB mini-B, agitateur |
| Précision (conductivité) | FS de ±1 % |
| Précision (mV) | ± 0,2 mV |
| Précision (pH) | ± 0,002 |
| Précision (résistivité) | ±1 % de la pleine échelle |
| Précision (salinité) | ±1 % de la pleine échelle |
| Précision (TDS) | ±1 % de la pleine échelle |
| Points d’étalonnage (conductivité) | Automatique (4 points), maximum 1 / plage de mesure, manuel (5 points), maximum 1 / plage de mesure |
| Points d’étalonnage (pH) | Jusqu’à 6 préréglés et 5 personnalisés |
| Constante de cellule | 0,010 à 10,000 |
| Afficher plus |