Learn More
Fisherbrand™ pH-mètre de paillasse accumet™ AE150
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Conçu pour les mesures de pH de routine en laboratoire, ce pH-mètre offre une grande simplicité d’utilisation – il permet également de stocker les ensembles de données dans une mémoire non volatile et dispose d’un support pour électrodes pouvant être fixé sur l’instrument de mesure. Les pH-mètres accumet AE150 offrent une mesure et un enregistrement efficaces des échantillons grâce à des options d’affichage flexibles pour afficher simultanément le pH et la température ou les mV et la température.
- Étalonnage du pH en un à cinq points
- Électrode de pH / ATC à gel à jonction double 3 en 1 (13-620-AE6)
- Reconnaissance automatique du tampon avec deux ensembles de tampons de pH
- Affichage de la pente et du décalage du pH
- Étalonnage de mV en un point
- Étalonnage de la sonde de compensation automatique de la température en un point
- Compensation automatique ou manuelle de la température
- Icône (Ready) Prêt pour indiquer la stabilité de la mesure
- Icône d’état de l’électrode pour indiquer l’état
- Stockage de 100 ensembles de données avec une mémoire non volatile
Garantie
3 ans pour l’instrument de mesure
Spécification
Spécification
| Comprend | Électrode de pH / ATC à gel à jonction simple 3 en 1 13-620-AE6 |
| Précision (température) | ±0,3°C |
| Précision (mV) | ± 0,2 mV (±199,9 mV), ±2 mV au-delà de ±200 mV |
| Précision (pH) | ±0,01 |
| Sorties | Enregistreur (± 2 000 mV) |
| Gamme (pH) | 0 à 14 |
| Résolution (pH) | 0.01 |
| Gamme (mV) | ± 1999 |
| Résolution (mV) | 0.1 mV (± 199.9 mV) ; 1 mV au-delà de ± 200 mV |
| Calibration Points | 1 à 5 points avec reconnaissance automatique du tampon (ABR) |
| Afficher plus |