Learn More
Fisherbrand™ Électrodes combinées avec corps en polymère rempli de liquide accumet™ : sans mercure
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
US standard / à broches
Jonction:
Céramique poreuse simple
Double céramique poreuse
Type de solution de remplissage:
KCI saturée avec AgCl. KCl
Conditionnement:
1 pièce
Description
Idéales pour les mesures dans les petits récipients ou avec des échantillons de petite taille
Électrodes de pH combinées standard
- Corps en PP robuste—idéal pour une utilisation portative avec les échantillons aqueux
- Le joint de bouchon conserve la membrane humide et prête
- Plage de pH de 0 à 14
- Toutes les électrodes ont des jonctions en céramique poreuse
- Disponibles avec référence Ag/AgCl à jonction simple ou référence Ag/AgCl à double jonction
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | BNC |
| Jonction | Céramique poreuse simple |
| Matériau | En PP |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | -5°C à +100°C |
| Type | Électrode pH combinée |
| Type de solution de remplissage | KCI saturée avec AgCl. KCl |
| À utiliser avec (application) | Pour les mesures dans des petits récipients ou avec de petits échantillons |
| Référence interne | Ag/AgCl |
| Température (impériale) en fonctionnement | 23° à 212°F |
| Afficher plus |