Learn More
Fisherbrand™ pH-mètres de paillasse accumet™ XL150
Code produit. p-7073779 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Instrument de mesure du pH avec kit, certifié NIST
pH-mètre, certificat NIST
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Type unitSize
12820643 pH-mètre, certificat NIST 1 pièce
12890633 Instrument de mesure du pH avec kit, certifié NIST 1 pièce
2 options
Code produit. 12820643
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
pH-mètre de paillasse XL150 accumet, électrode de pH à corps en verre rechargeable et à double jonction compatible TRIS (13-620-183A), sonde à compensation automatique de température (13-620-19), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V
Ils permettent des mesures de pH avancées selon un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives. Les instruments de mesure de paillasse Fisherbrand accumet XL offrent des fonctions avancées avec un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.
PH-mètre Fisher Scientific Accumet XL150
• Ecran couleur tactile paramétrable
• Garantie 3 ans
• Large écran LCD couleur et tactile pour un affichage clair et une utilisation intuitive
• Permet de connecter jusqu'à 2 électrodes agitées en simultané
• Communication Bi-directoinnelle pour connexions LIMS
• Logiciel d'application facilement upgradable
• Sorties USB, RS232 et RJ45 permettant tant la connexion à un réseau local qu'à une imprimante, souris ou tout autre accessoire
• Mémoire roulante de 2000 mesures
• Jusqu'à 10 profils utilisateurs paramétrables avec applications et données rattachées à chaque compte
• Protection des profils par mot de passe
• Calibration jusqu'en 5 points avec les étalons prédéfinis ou de votre choix
• PHmètre livré complet
• Inclus bras porte-électrode et câble RS232/USB, électrode AccuTePH TRIS et sonde ATC
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC classe A
Garantie
3 ans pour l’instrument de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Appareil de mesure, électrode de pH accuTupH compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), bras d’électrode, câbles RS-232 et USB, et alimentation 110/220 V
Précision (température) ±0,3°C
Précision (mV) ±0,2
Précision (pH) ±0,002
Sorties RS-232, USB-A, USB mini-B, RJ45, port pour agitateur (2)
Gamme (pH) -2 à 20
Résolution (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Points d’étalonnage (pH) Jusqu’à 6 préréglés ou 5 personnalisés
Gamme (mV) ± 2000
Résolution (mV) 0,1 mV
Calibration Points 1 à 6
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Résolution (température) 0,1°C
Type d’affichage LCD
Points de données 2000
Entrées BNC, ATC
Certifications/Conformité NIST, ISO, FDA, USDA, EPA
Dimensions (L x l x H) 24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 po)
Poids (métrique) 1,13 kg
Poids (impériale) 2,5 lb
Garantie 3 ans
Précision Multiple
Modèle Kit de réactif pH XL150
Résolution Multiple
Gamme de détection Multiple
Type pH-mètre, certificat NIST
Longueur (impériale) 9,68 in
Longueur (métrique) 24,6 cm
Largeur (métrique) 17,3 cm
Hauteur (impériale) 3,89 in
Hauteur (métrique) 9,9 cm
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz