Learn More
Fisherbrand™ Instruments de mesure de paillasse de pH/conductivité accumet™ XL200
Code produit. 12840643 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Instrument de mesure de pH/cond., certifié NIST
Instrument de mesure, pH/Cond. Kit, certification NIST.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Type de produit unitSize
12840643 Instrument de mesure de pH/cond., certifié NIST 1 pièce
12830643 Instrument de mesure, pH/Cond. Kit, certification NIST. -
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12840643
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
instrument de mesure de paillasse pour pH/conductivité XL200 accumet, électrode de pH à corps en verre rechargeable à double jonction compatible TRIS (13-620-183A), sonde à compensation automatique de température (13-620-19), sonde de conductivité/température 2 cellules (13-620-100), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V
Ils permettent des mesures avancées selon un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives qui offre des fonctionnalités dynamiques. Les instruments de mesure de paillasse de pH/conductivité Fisherbrand accumet XL200 offrent des fonctions avancées avec un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.
  • L’écran couleur haute résolution affiche clairement les données à partir d’angles de vision et de distances larges
  • Écran tactile optimisé avec du verre / sensibilité du verre pour une grande simplicité d’utilisation
  • Les informations affichées à l’écran incluent la date et l’heure, l’indicateur de stabilité, les alarmes ainsi que des écrans “d’aide” spécifiques au contexte
  • Étalonnage du pH en un à six points avec résolution de pH de 0,001
  • Reconnaissance automatique des tampons avec six ensembles de tampons de pH ou option de tampon personnalisé
  • Modes conductivité, TDS (matières dissoutes totales), salinité et résistivité
  • Compensation thermique automatique ou manuelle, affichée en °C ou °F
  • Affichent jusqu’à trois mesures simultanément (deux mesures de pH ou ISE, une mesure de conductivité)
  • Jusqu’à 10 comptes utilisateur protégés par mot de passe, chacun conservant des paramètres d’étalonnage et d’instrument uniques avec une mémoire pouvant stocker 2 000 points de données
  • Interfaces RS232 et USB pour imprimante ou interface d’ordinateur et affichage de graphiques de mesures à l’écran en temps réel
  • Port Ethernet / internet RJ45 pour la connexion au réseau local (LAN) ou à internet
  • Communication bidirectionnelle pour la connectivité LIMS et les logiciels tiers
  • Connectivité pour périphériques tels que clavier, souris ou autre périphérique USB
  • Interface multilingue disponible en anglais, allemand, chinois, français, italien et espagnol
  • Deux ports pour sonde d’agitation en option (réf. nº 13-620-BSP) avec cinq réglages de vitesse
  • Possibilité de montage mural pour plus d’espace sur la paillasse
Modèles d’étalonnage avec traçabilité NIST (-CERT)
  • Pour mieux répondre aux directives d’assurance qualité ISO, FDA, USDA et EPA
  • Comprennent une précision de compteur de cinq points de test dans la gamme de pH
  • Comprennent une précision de compteur de cinq points de test dans la gamme mV correspondante
  • Tests réalisés par un laboratoire agréé, avec certificat Traceable NIST
Spécifications
  • Gamme de pH : pH de -2,000 à 20,000
  • Résolution de pH : pH de 0,1, 0,01, 0,001
  • Précision du pH : pH de ±0,002
  • Gamme ISE : 0,001 à 19 999 ppm, mg/l ou masse molaire
  • Résolution ISE : 0,001, 0,01, 0,1, 1 (automatique)
  • Précision ISE : 0,5 % de la pleine échelle (ion monovalent), 1 % de la pleine échelle (ion divalent)
  • Gamme mV : ± 2000,0mV
  • Résolution mV : 0,1mV
  • Précision mV : ±0,2 mV ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée
  • Ajustement du décalage mV : Jusqu’à ±150 mV
  • Gamme de conductivité : 0,00μS à 500,0 mS
  • Résolution de la conductivité : 0,01, 0,1μS ; 0,001, 0,01, 0,1 mS
  • Précision de conductivité : ±1 % de la pleine échelle
  • Gamme TDS : 0,00 ppm à 500 ppt (facteur TDS 1,00)
  • Résolution TDS : 0,01, 0,1 ppm ; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
  • Précision TDS : ±1 % de la pleine échelle
  • Gamme de salinité : 0 à 80,0 ppt
  • Résolution de la salinité : 0,01, 0,1 ppm ; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
  • Précision de la salinité : ±1 % de la pleine échelle
  • Gamme de résistivité : 2,000 ohms à 20,0 MOhm
  • Résolution de résistivité : 0,01, 0,1 Ohm ; 0,001, 0,1 kOhm ; 0,01 MOhm
  • Précision de résistivité : ±1 % de la pleine échelle
  • Plage de températures : De -5°C à +105°C (de 23°F à 221,0°F)
  • Résolution de la température : 0,1°C (0,1°F)
  • Précision de la température : ±0,2°C (±0,3°F)
  • Points d’étalonnage : 1 à 6 points avec reconnaissance automatique des tampons (ABR)
  • Étalonnage de la température ATC : Décalage en incréments de 0,1°C ; plage de décalage : ±5°C (±9°F)
  • Mémoire : 2 000 ensembles de données par ID utilisateur avec horodatage
  • Test automatique : Oui
  • Entrées : BNC, mini-jack ATC, DIN 8 broches (conductivité), terre
  • Puissance requise : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
  • Dimensions (L x l x H) : 24,6 x 17,3 x 9,9cm (9,7 x 6,8 x 3,9 in)
  • Poids : 1,13kg (2,5 lb)
Applications
Industrie pharmaceutique, biotechnologies, recherche, AQ / CQ, applications industrielles, industrie agroalimentaire, boissons
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC classe A
Garantie
3 ans pour l’instrument de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision Multiple
Sorties RS232, USB-A, USB mini-B, RJ45, port pour agitateur (2)
Précision (conductivité) FS de ±1 %
Précision (mV) ± 0,2 mV
Précision (pH) ± 0,002
Précision (résistivité) ± 1 % de la pleine échelle
Précision (salinité) ± 1 % de la pleine échelle
Précision (TDS) ± 1 % de la pleine échelle
Points d’étalonnage (conductivité) Automatique (4 points), maximum 1 / plage de mesure, manuel (5 points), maximum 1 / plage de mesure
Points d’étalonnage (pH) Jusqu’à 6 préréglés et 5 personnalisés
Constante de cellule 0,01 à 10
Certifications/Conformité NIST, ISO, FDA, USDA, EPA
Détails de la gestion des données 3 à 86400 s
Points de données 2000
Gamme de détection Multiple
Type d’affichage LCD
Measurement Modes pH, mV, conductivité, TDS, salinité, résistivité, température, mV, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
Gamme (conductivité) 0 à 500 mS
Gamme (mV) ±2000 mV
Gamme (pH) -2 à 20
Gamme (résistivité) 3 W à 100 MW sur 4 plages : 0 à 20 kW, 20 à 200 kW, 200 kW à 2 MW, 2 à 100 MW
Gamme (salinité) 0 à 80 ppt
Gamme (TDS) 0,050 ppm à 500 ppt (facteur TDS de 1,00)
Résolution (ionométrie) 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 (automatique)
Résolution (pH) 0,1/0,01/0,001
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Comprend Instrument de mesure, électrode de pH accuTupH compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), sonde de conductivité / température (13-620-100), bras d’électrode, câbles RS-232 et USB et alimentation de 110 / 220 V
Entrées BNC, ATC
Modèle Kit de pH/conductivité XL200
Type de produit Instrument de mesure de pH/cond., certifié NIST
Résolution Multiple
Résolution (conductivité) 0,001/0,01/0,1 mS
Résolution (mV) 0,1 mV
Résolution (résistivité) 0,01/0,1 W, 0,001/0,1 kW, 0,01 MW
Résolution (salinité) 0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt
Résolution (TDS) 0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt
Précision de la température ±0,2°C
Résolution de la température 0,1°C
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 po)
Longueur (impériale) 9,68 po
Longueur (métrique) 24,6cm
Largeur (métrique) 17,3cm
Hauteur (impériale) 3,89 po
Hauteur (métrique) 9,9cm
Poids (impériale) 2,5 lb
Poids (métrique) 1,13 kg
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz