Learn More
Fisherbrand™ Instruments de mesure de paillasse de pH/ISE et conductivité double accumet™ XL500
Code produit. 12800653 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Instrument de mesure avec kit
Instrument de mesure de pH/ISE/conductivité
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Type de produit unitSize
12800653 Instrument de mesure avec kit 1 pièce
12880643 Instrument de mesure de pH/ISE/conductivité -
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12800653
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Instrument de mesure de paillasse pour pH/ISE et conductivité double XL500 accumet, électrode de pH rechargeable à double jonction compatible TRIS (13-620-183A), sonde à compensation automatique de température (13-620-19), sonde de conductivité/température 2 cellules (13-620-100), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V
Ils permettent des mesures avancées selon un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives qui offre des fonctionnalités dynamiques. Les instruments de mesure de paillasse de pH/ISE/conductivité double Fisherbrand accumet XL500 offrent des fonctions avancées avec un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.
Multiparamètre Fisher Scientific Accumet XL500
• Ecran couleur tactile paramétrable
• Garantie 3 ans
• Affichage simultané de 3 paramètres
• Large écran LCD couleur et tactile pour un affichage clair et une utilisation intuitive
• Possibilité d'afficher les résultats sous forme de graphiques
• Calibration jusqu'en 5 points avec les étalons prédéfinis ou de votre choix
• Mémoire roulante de 2000 mesures
• Jusqu'à 10 profils utilisateurs paramétrables avec applications et données rattachées à chaque compte
• Protection des profils par mot de passe
• Mode spécifique de calcul du BOD(Besoin en Oxygène Dissous)
• Permet de connecter jusqu'à 2 électrodes agitées en simultané
• Communication Bi-directoinnelle pour connexions LIMS
• Logiciel d'application facilement upgradable
• Sorties USB, RS-232 et RJ45 permettant tant la connexion à un réseau local qu'à une imprimante, souris ou tout autre accessoire
• Multiparamètre livré complet
• Inclus bras porte-électrode et câble RS232/USB, électrode AccuTePH TRIS, sonde conductivité/temp et sonde ATC
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC classe A
Garantie
3 ans pour l’instrument de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision Multiple
Sorties RS232, USB-A, USB mini-B, RJ45, port pour agitateur (2)
Précision (conductivité) FS de ±1 %
Précision (ions spécifiques) 0,5 % de la pleine échelle (monovalent) ; 1 % de la pleine échelle (divalent)
Précision (mV) ± 0,2 mV
Précision (pH) ± 0,002
Précision (résistivité) ± 1 % de la pleine échelle
Précision (salinité) ±1 % de la pleine échelle
Précision (TDS) ± 1 % de la pleine échelle
Points d’étalonnage (conductivité) Automatique (4 points), maximum 1 / plage de mesure, manuel (5 points), maximum 1 / plage de mesure
Points d’étalonnage (ionométrie) 2 à 6
Points d’étalonnage (pH) Jusqu’à 6 préréglés et 5 personnalisés
Constante de cellule 0,01 à 10
Certifications/Conformité NIST, ISO, FDA, USDA, EPA
Détails de la gestion des données 3 à 86400 s
Points de données 2000
Gamme de détection Multiple
Canaux 2
Type d’affichage LCD
Measurement Modes pH, mV, ISE, ions, concentration, conductivité, TDS, salinité, résistivité, température, mV, ISE, Ion, Concentration, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
Gamme (conductivité) 0 à 500 mS
Gamme (mV) ±2000 mV
Gamme (pH) -2 à 20
Gamme (résistivité) 3 W à 100 MW sur 4 plages : 0 à 20 kW, 20 à 200 kW, 200 kW à 2 MW, 2 à 100 MW
Gamme (salinité) 0 à 80 ppt
Gamme (TDS) 0,050 ppm à 500 ppt (facteur TDS de 1,00)
Résolution (ionométrie) 2/3/4 chiffres
Résolution (pH) 0,1/0,01/0,001
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Comprend Instrument de mesure, électrode de pH accuTupH compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), sonde de conductivité / température (13-620-100), bras d’électrode, câbles RS-232 et USB et alimentation de 110 / 220 V
Entrées 2 BNC, 2 ATC
Modèle Kit double de pH / ISE / conductivité XL500
Type de produit Instrument de mesure avec kit
Gamme (ions spécifiques) ± 2000 mV
Résolution Multiple
Résolution (conductivité) 0,001/0,01/0,1 mS
Résolution (mV) 0,1 mV
Résolution (résistivité) 0,01/0,1 W, 0,001/0,1 kW, 0,01 MW
Résolution (salinité) 0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt
Résolution (TDS) 0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt
Précision de la température ± 0,3°C
Résolution de la température 0,1°C
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 po)
Longueur (impériale) 9,68 in
Longueur (métrique) 24,6cm
Largeur (métrique) 17,3cm
Hauteur (impériale) 3,89 in
Hauteur (métrique) 9,9 cm
Poids (impériale) 2,5 lb
Poids (métrique) 1,13 kg
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz