Learn More
Fisherbrand™ Instruments de mesure de paillasse de pH/ISE, conductivité et oxygène dissous double accumet™ XL600
Code produit. 12820653 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Instrument de mesure avec kit Deluxe
Instrument de mesure avec kit standard
Instrument de mesure multiparamètres
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Type de produit unitSize
12820653 Instrument de mesure multiparamètres 1 pièce
12810653 Instrument de mesure avec kit standard 1 pièce
12830653 Instrument de mesure avec kit Deluxe 1 pièce
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12820653
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
instrument de mesure de paillasse pour pH/ISE double XL600 accumet, conductimètre et OD de paillasse, support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V
Permettent des mesures avancées selon un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives. Les instruments de mesure du pH, ISE, conductivité et oxygène dissous de paillasse Fisher Scientific accumet XL600 offrent des fonctions avancées selon un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.
Permettent des mesures avancées selon un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives. Les instruments de paillasse de mesure de pH/ISE/conductivité/OD Fisherbrand accumet XL600 offrent des fonctions avancées avec un fonctionnement simple pour des mesures fiables et des processus de laboratoire efficaces.
  • L’écran couleur haute résolution affiche clairement les données à partir d’angles de vision et de distances larges
  • Écran tactile optimisé avec du verre / sensibilité du verre pour une grande simplicité d’utilisation
  • Les informations affichées à l’écran incluent la date et l’heure, l’indicateur de stabilité, les alarmes ainsi que des écrans d’aide spécifiques au contexte
  • Étalonnage du pH en un à six points avec résolution de pH de 0.001
  • Reconnaissance automatique des tampons avec six ensembles de tampons de pH ou option de tampon personnalisé
  • Étalonnage ISE en deux à six points avec résolution de 0.001 ppm, mg/l ou molaire
  • Méthodes ISE pour les additions connues, les soustractions connues, les additions d’analytes et les soustractions d’analytes
  • Modes conductivité, TDS (matières dissoutes totales), salinité et résistivité
  • Le mode oxygène dissous permet de calculer le test de DBO de cinq jours, OUR (débit d’absorption d’oxygène) et SOUR (débit d’absorption spécifique d’oxygène)
  • Correction de la salinité et compensation de la pression barométrique avec baromètre intégré pour améliorer la précision de l’OD
  • Affichent jusqu’à quatre mesures simultanément (deux mesures de pH ou ISE, une mesure de conductivité, une mesure d’OD)
  • Compensation thermique automatique ou manuelle, affichée en °C ou °F
  • Jusqu’à 10 comptes utilisateur protégés par mot de passe, chacun conservant des paramètres d’étalonnage et d’instrument uniques avec une mémoire pouvant stocker 2000 points de données
  • Interfaces RS232 et USB pour imprimante ou interface d’ordinateur et affichage de graphiques de mesures à l’écran en temps réel
  • Port Ethernet / internet RJ45 pour la connexion au réseau local (LAN) ou à internet
  • Communication bidirectionnelle pour la connectivité LIMS et les logiciels tiers
  • Connectivité pour périphériques tels que clavier, souris ou autre périphérique USB
  • Interface multilingue disponible en anglais, allemand, chinois, français, italien et espagnol
  • Deux ports pour sondes d’agitation en option (13-620-BSP) avec cinq réglages de vitesse
  • Possibilité de montage mural pour plus d’espace sur la paillasse
Modèles d’étalonnage avec traçabilité NIST (-CERT)
  • Pour mieux répondre aux directives d’assurance qualité ISO, FDA, USDA et EPA
  • Comprennent une précision de compteur de cinq points de test dans la gamme de pH
  • Comprennent une précision de compteur de cinq points de test dans la gamme mV correspondante
  • Tests réalisés par un laboratoire agréé, avec certificat Traceable NIST
Spécifications
  • Gamme de pH : pH -2.000 à 20.000
  • Résolution de pH : pH 0.1, 0.01, 0.001
  • Précision du pH : pH ±0.002
  • Gamme ISE : 0.001 à 19999 ppm, mg/l ou masse molaire
  • Résolution ISE : 0.001, 0.01, 0.1, 1 (automatique)
  • Précision ISE : 0.5 % de la pleine échelle (ion monovalent) ; 1 % de la pleine échelle (ion divalent)
  • Gamme mV : ± 2000.0 mV
  • Résolution mV : 0.1 mV
  • Précision mV : ±0.2 mV ou ±0.05 %, la valeur la plus élevée prévalant
  • Ajustement du décalage mV : Jusqu’à ±150 mV
  • Gamme de conductivité : 0.00 μS à 500.0 mS
  • Résolution de la conductivité : 0.01, 0.1 μS ; 0.001, 0.01, 0.1 mS
  • Précision de conductivité : ± 1 % de la pleine échelle
  • Gamme TDS : 0.00 ppm à 500 ppt (facteur TDS de 1.00)
  • Résolution TDS : 0.01, 0.1 ppm ; 0.001, 0.01, 0.1 ppt
  • Précision TDS : ± 1 % de la pleine échelle
  • Gamme de salinité : 0 à 80.0 ppt
  • Résolution de la salinité : 0.01, 0.1 ppm ; 0.001, 0.01, 0.1 ppt
  • Précision de la salinité : ± 1 % de la pleine échelle
  • Gamme de résistivité : 2.000 ohms à 20.0 MOhm
  • Résolution de résistivité : 0.01, 0.1 ohms ; 0.001, 0.1 kOhm ; 0.01 MOhm
  • Précision de résistivité : ± 1 % de la pleine échelle
  • Gamme d’oxygène dissous : 0 à 50 mg/l ; Saturation de 0 à 600 %
  • Gamme d’oxygène dissous avec 13-620-SSP : 0 à 20 mg/l ; Saturation de 0 à 200 %
  • Résolution d’oxygène dissous : 0.01, 0.1 mg/l ; Saturation de 0.1, 1 %
  • Précision d’oxygène dissous : ±0.1 mg/l ±1 LSD, saturation de 0.1 %
  • Gamme de pression barométrique : 450 à 825 mmHg
  • Précision de pression barométrique : ±1 mmHg + 1 LSD
  • Plage de températures : -5° à +105°C (23° à 221.0°F)
  • Résolution de la température : 0.1°C (0.1°F)
  • Précision de la température : ± 0.2°C (± 0.3°F)
  • Points d’étalonnage : 1 à 6 points avec reconnaissance automatique du tampon (ABR)
  • Points d’étalonnage ISE : 2 à 6 points
  • Étalonnage de la température ATC : Décalage en incréments de 0.1°C ; Plage de décalage : ± 5°C (± 9°F)
  • Mémoire : 2000 ensembles de données par ID utilisateur avec horodatage
  • Test automatique : Oui
  • Entrées : deux connecteurs BNC, deux mini-jack ATC, DIN 8 broches (conductivité), DIN 8 broches (DO), terre
  • Sortie : RJ45, RS232, deux ports USB, deux sondes d’agitation
  • Puissance requise : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz
  • Dimensions (L x l x H) : 24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 po)
  • Poids : 1.13 kg (2.5 lb)
Applications
Industrie pharmaceutique, biotechnologies, recherche, AQ / CQ, applications industrielles, industrie agroalimentaire, boissons
Inclut :
13-636-XL600 A : Instrument de mesure à double canal pour pH, ISE, conductivité & oxygène dissous accumet XL600, statif d’électrodes, câbles RS232 et USB, bloc d’alimentation universel 100/240 V.
13-636-XL600 D : Instrument de mesure à double canal pour pH, ISE, conductivité & oxygène dissous accumet XL600, électrode de pH rechargeable à double jonction TRIS-compat (13-620-183 A), sonde ATC (13-620-19), sonde temp/cond à 2 cellules (13-620-100), sonde DBO à auto-agitation (13-620-SSP), statif d’électrodes, câbles RS232 et USB, bloc d’alimentation universel 100/240 V.
13-636-XL600 : Instrument de mesure à double canal pour pH, ISE, conductivité & oxygène dissous accumet XL600, électrode de pH rechargeable à double jonction TRIS-compat (13-620-183 A), sonde ATC (13-620-19), sonde temp/cond à 2 cellules (13-620-100), statif d’électrodes, câbles RS232 et USB, bloc d’alimentation universel 100/240 V.
XL600ACERT : Instrument de mesure à double canal pour pH, ISE, conductivité & oxygène dissous accumet XL600, statif d’électrodes, câbles RS232 et USB, bloc d’alimentation universel 100/240 V, certification NIST
XL600DCERT : Instrument de mesure pour pH, ISE, conductivité & oxygène dissous accumet XL600, électrode de pH rechargeable à double jonction TRIS-compat (13-620-183 A), sonde ATC (13-620-19), sonde temp/cond à 2 cellules (13-620-100), sonde DBO à auto-agitation (13-620-SSP), statif d’électrodes, câbles RS232 et USB, bloc d’alimentation universel 100/240 V, certification NIST
XL600CERT : Instrument de mesure pour pH, ISE, conductivité & oxygène dissous accumet XL600, électrode de pH rechargeable à double jonction TRIS-compat (13-620-183 A), sonde ATC (13-620-19), sonde temp/cond à 2 cellules (13-620-100), statif d’électrodes, câbles RS232 et USB, bloc d’alimentation universel 100/240 V, certification NIST.
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC classe A
Garantie
3 ans pour l’instrument de mesure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision Multiple
Sorties RS232, USB-A, USB mini-B, RJ45, port pour agitateur (2)
Précision (conductivité) FS de ±1 %
Précision (DO) 0.1 +1 LSD
Précision (ions spécifiques) 0,5 % de la pleine échelle (monovalent) ; 1 % de la pleine échelle (divalent)
Précision (mV) ± 0,2 mV
Précision (pH) ± 0,002
Précision (résistivité) ±1 % de la pleine échelle
Précision (salinité) ±1 % de la pleine échelle
Précision (TDS) ±1 % de la pleine échelle
Points d’étalonnage (conductivité) Automatique (4 points), maximum 1 / plage de mesure, manuel (5 points), maximum 1 / plage de mesure
Points d’étalonnage (ionométrie) 2 à 6
Points d’étalonnage (pH) Jusqu’à 6 préréglés et 5 personnalisés
Constante de cellule 0,01 à 10
Certifications/Conformité NIST, ISO, FDA, USDA, EPA
Détails de la gestion des données 3 à 86400 s
Points de données 2000
Gamme de détection Multiple
Canaux 2
Type d’affichage LCD
Measurement Modes pH, mV, ISE, ions, concentration, conductivité, TDS, salinité, résistivité, température, mV, ISE, Ion, Concentration, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature
Gamme (conductivité) 0 à 500 mS
Gamme (mV) ±2000 mV
Gamme (pH) -2 à 20
Gamme (résistivité) 3 W à 100 MW sur 4 plages : 0 à 20 kW, 20 à 200 kW, 200 kW à 2 MW, 2 à 100 MW
Gamme (salinité) 0 à 80 ppt
Gamme (TDS) 0,050 ppm à 500 ppt (facteur TDS de 1,00)
Résolution (ionométrie) 2/3/4 chiffres
Résolution (pH) 0,1/0,01/0,001
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Comprend Instrument de mesure, bras d’électrode, câbles RS-232 et USB, alimentation 110 / 220 V
Entrées 2 BNC, 2 ATC
Modèle Appareil de mesure OD affichage double pH / ISE / conductivité XL600
Type de produit Instrument de mesure multiparamètres
Gamme (OD) 0 à 20 mg/l (0 à 1272 mbar), 0 à 200 % de saturation avec électrode 13-620-SSP
Gamme (ions spécifiques) ± 2000 mV
Résolution Multiple
Résolution (conductivité) 0.001/0.01/0.1 mS
Résolution (OD) 0.01 mg/l (0.1 mbar), saturation de 0.1 %
Résolution (mV) 0,1 mV
Résolution (résistivité) 0,01/0,1 W, 0,001/0,1 kW, 0,01 MW
Résolution (salinité) 0,01/0,1 ppm, 0,001/0,01/0,1 ppt
Résolution (TDS) 0.01/0.1 ppm, 0.001/0.01/0.1 ppt
Précision de la température ±0,2°C (±0,3°F)
Résolution de la température 0,1°C
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 po)
Longueur (impériale) 9.68 in
Longueur (métrique) 24,6cm
Largeur (métrique) 17,3cm
Hauteur (impériale) 3.89 in
Hauteur (métrique) 9,9cm
Poids (impériale) 2.5 lb
Poids (métrique) 1.13 kg
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz