Learn More
Thermo Scientific™ Espaceurs pour centrifugeuse de paillasse Medifuge
Accessoires pour petite centrifugeuse Medifuge
65.00€
Spécification
Type | Espaceur pour centrifugeuse de paillasse |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse de paillasse accuSpin™ 8C |
Description | Entretoise |
Comprend | Ensemble de 8 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15510141
|
Thermo Scientific™
75008817 |
2 cm | Vert |
65.00€
8 unités |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15520141
|
Thermo Scientific™
75008818 |
3 cm | Jaune |
65.00€
8 unités |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Achetez des accessoires pour petite centrifugeuse Medifuge
Spécification
Espaceur pour centrifugeuse de paillasse | |
Centrifugeuse de paillasse accuSpin™ 8C | |
Entretoise | |
Ensemble de 8 |