Learn More
Impureté C de l'acébutolol EP (acébutolol) USP Composé apparenté A), Mikromol™
Code produit 30050512
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050512 25 mg 25mg
30050709 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050512 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0435.030025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté C de l'acébutolol EP (acébutolol) USP Composé apparenté A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
CAS 40188-45-2
Noms d’analytes ou de composants N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H15 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Acebutolol Hydrochloride Imp. C (EP), Acebutolol Imp. C (EP), Acebutolol USP Related Compound A, Acebutolol USP RC A, N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, Acebutolol Related Compound A, Acebutolol Hydrochloride Impurity C, Acebutolol Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16)
SMILES CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
Nom IUPAC N-(3-acétyl-4-hydroxyphényl)butanamide
Poids moléculaire (g/mol) 221.25
Quantité 25 mg
Poids de la formule 221.1052 g/mol