Learn More
Chlorhydrate d'acébutolol, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acebutolol Hydrochloride |
| CAS | 34381-68-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Acebutolol Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C18 H28 N2 O4 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Acebutolol Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H28N2O4.ClH/c1-5-6-18(23)20-14-7-8-17(16(9-14)13(4)21)24-11-15(22)10-19-12(2)3;/h7-9,12,15,19,22H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,20,23);1H |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Cl.CCCC(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)c(c1)C(=O)C |
| Afficher plus |