Learn More
Acéclofénac, TRC
Code produit 18043650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18043650 100 mg 100mg
18021750 10 mg 10mg
18032350 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18043650 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA130400100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89796-99-6
Formule moléculaire C16 H13 Cl2 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 354.18
Synonyme Aceclofenac, Benzeneacetic acid, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-, carboxymethyl ester (9CI), 2-[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetoxy]acetic acid, Aceclofar, Airtal, Biofenac, Bristaflam, Falcol, Gerbin, PR 82/3, Tresquim
Nom IUPAC 2-[2-[2-(2,6-dichloroanilino)phényl]acétyl]oxyacétique
SMILES OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Aceclofenac
Noms d’analytes ou de composants Aceclofenac
Notes de qualité de la pureté HPLC
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21)
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Produits pharmaceutiques
Quantité 100 mg
Poids de la formule 353.0222
Pourcentage de pureté >95%