Learn More
Acedoben, TRC
Code produit 30009120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009120 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30009120 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1305005G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acedoben
CAS 556-08-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C9 H9 N O3
Synonyme Benzoic acid, 4-(acetylamino)-, Benzoic acid, p-acetamido- (6CI,7CI,8CI), 4-(Acetylamino)benzoic acid, 4-Acetamidobenzoic acid, 4'-Carboxyacetanilide, Acedoben, N-Acetyl-p-aminobenzoic acid, NSC 4002, p-(Acetoamino)benzoic acid, p-(Acetylamino)benzoic aci
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO3/c1-6(11)10-8-4-2-7(3-5-8)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-acétamidobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 179.173
Poids de la formule 179.058
Pourcentage de pureté >95%
Quantité 5 g