Learn More
Acefylline, LoGiCal
Code produit 30460297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460297 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460297 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1727.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acefylline
CAS 652-37-9
Noms d’analytes ou de composants Acefylline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H10 N4 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 7H-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxopurine-7-acetic acid, 7-(Carboxymethyl)theophylline, 7-Theophyllineacetic acid, 7-Theophyllinylacetic acid, Acefylline, Acephylline, Carboxymethyltheophylline, N-7-Theophyllineacetic acid, NSC 52996, Theophyllineacetic acid
Formule InChI InChI=1S/C9H10N4O4/c1-11-7-6(8(16)12(2)9(11)17)13(4-10-7)3-5(14)15/h4H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(=O)O)c2C1=O
Nom IUPAC acide 2-(1,3-diméthyl-2,6-dioxopurine-7-yl)acétique
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 238.2
Quantité 10 mg
Poids de la formule 238,0702 g/mol