Learn More
Acefylline, Mikromol™
Code produit 17951656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17951656 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17951656 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1727.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acefylline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acefylline
CAS 652-37-9
Noms d’analytes ou de composants Acefylline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H10 N4 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 7H-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-Purine-7-acetic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxo- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,6-Tetrahydro-1,3-dimethyl-2,6-dioxopurine-7-acetic acid, 7-(Carboxymethyl)theophylline, 7-Theophyllineacetic acid, 7-Theophyllinylacetic acid, Acefylline, Acephylline, Carboxymethyltheophylline, N-7-Theophyllineacetic acid, NSC 52996, Theophyllineacetic acid
Formule InChI InChI=1S/C9H10N4O4/c1-11-7-6(8(16)12(2)9(11)17)13(4-10-7)3-5(14)15/h4H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(=O)O)c2C1=O
Nom IUPAC acide 2-(1,3-diméthyl-2,6-dioxopurine-7-yl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 238.2
Quantité 250 mg
Poids de la formule 238,0702 g/mol