Learn More
Ester éthylique d'acémétacine, Mikromol™
Code produit 30051113
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051113 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051113 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1728.020025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester éthylique d'acémétacine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acemetacin Ethyl Ester
CAS 76812-43-6
Noms d’analytes ou de composants Acemetacin Ethyl Ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C23 H22 Cl N O6
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Acemetacin Ethyl Ester, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 2-Ethoxy-2-oxoethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C23H22ClNO6/c1-4-30-22(27)13-31-21(26)12-18-14(2)25(20-10-9-17(29-3)11-19(18)20)23(28)15-5-7-16(24)8-6-15/h5-11H,4,12-13H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)COC(=O)Cc1c(C)n(C(=O)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(OC)cc13
Nom IUPAC 2-[1-(4-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metilindol-3-il]acetato de (2-etoxi-2-oxoetilo)
Poids moléculaire (g/mol) 443.88
Quantité 25 mg
Poids de la formule 443.1136 g/mol