Learn More
Melford ACES
Description
Tampon de zanocyte utilisé dans la recherche de biochimie et de biologie moléculaire.
Tampon zwitterionique utilisé en recherche biochimique et en biologie moléculaire.
- pKa (25 °C) : 6,88
- La plage de pH de fonctionnement en solution aqueuse est de 6,1 à 7,5.
- Absorbance à 280 nm (5 % d'eau) : < 0,02
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ACES |
| CAS | 7365-82-4 |
| Quantité | 100 g |
| Formule moléculaire | C4H10N2O4S |