Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99 %
Code produit 11464593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464593 500 g 500g
11444593 25 g 25g
11454593 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464593 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A11553.36
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7365-82-4 | C4H10N2O4S | 182.194 g/mol
ACES is used as a Good's buffer is an ideal separator in the resolution of protein systems, a zwitterionic compound used in biochemical and biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ACES est utilisé comme tampon de Good et constitue un séparateur idéal dans la résolution des systèmes protéiques et un composé zwitterionique utilisé en recherche biochimique et biologique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (18 g/L).
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7365-82-4
Formule moléculaire C4H10N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 182.194
Numéro MDL MFCD00008030
Clé InChI DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aces, n-carbamoylmethyl taurine, n-2-acetamido-2-aminoethanesulfonic acid, 2-2-amino-2-oxoethyl amino ethanesulfonic acid, ethanesulfonic acid, 2-2-amino-2-oxoethyl amino, unii-i5spl5yvby, i5spl5yvby, 2-carbamoylmethylamino ethanesulfonic acid
CID PubChem 81832
ChEBI CHEBI:39062
Nom IUPAC Acide2-[(2-amino-2-oxoéthyl)amino]éthanesulfonique
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau ACES
Point de fusion ∼275°C (decomposition)
Quantité 500 g
Beilstein 2253770
Merck Index 14,36
Informations sur la solubilité Soluble in water(18g/L).
Poids de la formule 182.2
Pourcentage de pureté 99%