Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99+ %, pour la biochimie
Code produit 10741745 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10741745 250 g Flacon en plastique 250g
10183531 100 g Flacon en plastique 100g
10117813 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10741745 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 327672500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
ACES, > -99 %, C4H10N2O4S, numéro CAS 7365-82-4, acide N-(2-acétamide)-2-aminoéthanesulfonique, N-(carbamoylméthyl)taurine, 1 kg, 0,02 max. à 280 nm, 0,04 max. à 260 nm, (5 % solution aqueuse), (5 % solution aqueuse) à 0 nm, 99 % et plus, 100,0, 99,0, CHEBI:39062, 100 ppm max., blanc, 230-908-4, 182,19, biochimique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour la biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-82-4
Formule moléculaire C4H10N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 182.194
Numéro MDL MFCD00008030
Clé InChI DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine
CID PubChem 81832
ChEBI CHEBI:39062
Nom IUPAC Acide2-[(2-amino-2-oxoéthyl)amino]éthanesulfonique
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Spécification
Absorbance (5% aq. soln.), (5% aq. soln.) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm
Nom chimique ou matériau ACES
Conditions d’absorbance (5% aq. soln.)
Point de fusion 270.0°C to 295.0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
pH 3.6 to 4.4 (1% soln. at 25°C)
Forme physique Crystals
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Conditionnement Flacon en plastique
Merck Index 15, 37
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble (environ 40 g/L à 20°C).
Poids de la formule 182.19
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biochimie