Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99 %, extra pur
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Absorbance | (c=5, H2O), (c=5, H2O) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm |
| Nom chimique ou matériau | ACES |
| Conditions d’absorbance | (c=5, H2O) |
| Note relative au nom | Extra Pure |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 3.6 to 4.4 (1% soln.) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 25 g |
| Afficher plus |