Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99 %, extra pur
Code produit 10782495 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10782495 250 g -
10400121 25 g 25g
10331564 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10782495 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 228002500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7365-82-4 | C4H10N2O4S | 182.194 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-82-4
Formule moléculaire C4H10N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 182.194
Numéro MDL MFCD00008030
Clé InChI DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine
CID PubChem 81832
ChEBI CHEBI:39062
Nom IUPAC Acide2-[(2-amino-2-oxoéthyl)amino]éthanesulfonique
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Spécification
Absorbance (c=5, H2O), (c=5, H2O) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm
Nom chimique ou matériau ACES
Conditions d’absorbance (c=5, H2O)
Note relative au nom Extra Pure
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
pH 3.6 to 4.4 (1% soln.)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Conditionnement Flacon en verre
Merck Index 15, 37
Poids de la formule 182.19
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Extra pur