Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, solution tampon de 0,5M, pH 7,0
Code produit 15413479
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15413479 250 mL 250mL
15403479 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15413479 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60755.AK
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7365-82-4 | C4H10N2O4S | 182.194 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-82-4
Formule moléculaire C4H10N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 182.194
Numéro MDL MFCD00008030
Clé InChI DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 81832
ChEBI CHEBI:39062
Nom IUPAC Acide2-[(2-amino-2-oxoéthyl)amino]éthanesulfonique
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau ACES buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 7.0
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL