Learn More
ACES (cristaux blancs fins), Fisher BioReagents
Code produit 10429123
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10429123 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10429123 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP303100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce tampon biologique ACES a une plage de pH utilisable de 6,1 à 7,5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau ACES
CAS 7365-82-4
Point de fusion 270°C
Couleur Blanc
Informations sur la décomposition 293°C
pH 3.6 to 4.4
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage ≥96 %
Identification Pass Test
Formule moléculaire C4H10N2O4S
Formule linéaire H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
Conditionnement Bouteille en verre
Merck Index 15, 37
Synonyme N-(2-Acetamido)-2-aminomethane Sulfonic Acid
Clé InChI DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Nom IUPAC Acide2-[(2-amino-2-oxoéthyl)amino]éthanesulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 182.194
CID PubChem 81832
ChEBI CHEBI:39062
Poids de la formule 182.19
Pourcentage de pureté ≥96%