Learn More
Acésulfame de potassium 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326956 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326956 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10010800AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acesulfame potassium
CAS 55589-62-3
Noms d’analytes ou de composants Acesulfame potassium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H4 N O4 S . K
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Acesulfame potassium, Potassium 6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4-olate 2,2-dioxide, 1,2,3-Oxathiazin-4(3H)-one, 6-methyl-, 2,2-dioxide, potassium salt (1:1), 1,2,3-Oxathiazin-4(3H)-one, 6-methyl-, 2,2-dioxide, potassium salt (9CI), 6-Methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-one 2,2-dioxide potassium salt, Acesulfame K, E 950, Otizon, Potassium 3,4-dihydro-6-methyl-1,2,3-oxathiazine-4-one-2,2-dioxide, Potassium acesulfamate, Potassium acesulfame, Sunett, Sunett D, Sunnett, Sweet One
Formule InChI InChI=1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CC1=CC(=O)[N-]S(=O)(=O)O1
Nom IUPAC potasio;6-metil-2,2-dioxo-1-oxa-2λ ^{6}-tia-3-azanidaciclohex-5-en-4-ona
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 201.24
Quantité 1 mL
Poids de la formule 200,9498 g/mol