Learn More
Acétaldéhyde 1000 μg/mL dans l'eau, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Acetaldehyde |
| CAS | 75-07-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Acetaldehyde |
| Conditions d’expédition | -18 °C |
| Formule moléculaire | C2 H4 O |
| Concentration | 1 000 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Acetic aldehyde, Ethanal, Ethyl aldehyde, NSC 7594 |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3 |
| SMILES | CC=O |
| Show More |