Learn More
Acétaldéhyde-2,4-dinitrophénylhydrazone 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30314333
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Unit Size:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30314333 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30314333 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREV10011300AL100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
CAS 1019-57-4
Noms d’analytes ou de composants Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H8 N4 O4
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Acetaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,8CI,9CI), Ethanal-2,4-dinitrophenylhydrazone, NSC 403216
Formule InChI InChI=1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
SMILES C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC N-[(E)-éthylidèneamino]-2,4-dinitroaniline
Solvent or Matrix Acétonitrile
Industry Type Tests alimentaires
Poids moléculaire (g/mol) 224.17
Quantité 5 mL
Poids de la formule 224,0546 g/mol