Learn More
Acétaldéhyde, SPEX CertiPrep™
Code produit 15226136 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1.8 mL
Conditionnement:
1.80mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15226136 1.8 mL 1.80mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15226136 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S125W1.8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.84€
    74.98€ / 1.8mL
    Économisez 23.86€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Acétaldéhyde75-07-01000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetaldehyde
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 75-07-0, 7732-18-5
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse rapporte les analytes cibles avec une ±précision de 2 % et corrige la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C2H4O
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES CC=O
Nom IUPAC acétaldéhyde
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 44.053
CID PubChem 177
Quantité 1.8 mL
ChEBI CHEBI:15343
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetaldehyde in Water
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetaldehyde
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire