Learn More
Acétanilide, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10407250 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
Code produit. 10407250
Marque: Fisher Chemical A/0200/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 103-84-4
Numéro MDL 8674
Spécification
Point de fusion 111°C
Couleur Blanc
pH 5.0 to 7.0
Point d’ébullition 304°C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C8H9NO
Quantité 250 g
Poids de la formule 135.17g/mol
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetanilide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.