Learn More
Acetaminophen, MedChemExpress
Code produit. p-200101614
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Code produit. 16440618
Marque: Medchem Express HY66005
MedChemExpress Acetaminophen (Paracetamol) is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with an IC50 of 25.8 μM; is a widely used antipyretic and analgesic agent. Acetaminophen is a potent hepatic N-acetyltransferase 2 (NAT2) inhibitor.
Acetaminophen (Paracetamol) is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor with an IC50 of 25.8 μM
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetaminophen
CAS 103-90-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H9NO2
Quantité 5 g
Synonyme Paracetamol 4-Acetamidophenol 4'-Hydroxyacetanilide
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (1653.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (66.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C)NC1=CC=C(O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 98.79%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.