Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acétamipride
Code produit. 16584254 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 16584254
Marque: Thermo Scientific Chemicals 463932500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 135410-20-7 | C10H11ClN4 | 222.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135410-20-7
Formule moléculaire C10H11ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 222.68
Clé InChI WCXDHFDTOYPNIE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC N-[(6-chloropyridine-3-yl)méthyl]-N'-cyano-N-méthylethanimidamide
SMILES CN(CC1=CC=C(Cl)N=C1)C(C)=NC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetamiprid
Point de fusion 100.0°C to 102.0°C
Solubilité Soluble in methanol, chloroform and dimethyl sulfoxide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 222.67
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetamiprid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetamiprid