Learn More
Métabolite de l'acétamipride IM-1-4 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321117
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30321117 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321117 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREV10013400AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetamiprid metabolite IM-1-4
CAS 120739-62-0
Noms d’analytes ou de composants Acetamiprid metabolite IM-1-4
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C7 H9 Cl N2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 6-Chloro-N-methyl-3-pyridinemethanamine, 1-(6-Chloropyridin-3-yl)-N-methylmethanamine, 2-Chloro-5-(methylaminomethyl)pyridine, N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-methylamine, N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]methylamine
Formule InChI InChI=1S/C7H9ClN2/c1-9-4-6-2-3-7(8)10-5-6/h2-3,5,9H,4H2,1H3
SMILES CNCc1ccc(Cl)nc1
Nom IUPAC 1-(6-chloropyridine-3-yl)-N-méthylméthamine
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Quantité 5 mL
Poids de la formule 156.0454 g/mol